Learn More
Tocris Bioscience™ Click N-Acetylmuramic acid - alkyne
Código de producto. 18065442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18065442 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18065442 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6798/2
Bacterial peptidoglycan derivative; suitable for click-conjugation to fluorescent dyes
Derivative of N-acetylmuramic acid (NAM) component of bacterial peptidoglycans. Incorporated into bacterial peptidoglycans during biosynthesis. Suitable for fluorescent labeling of peptidoglycans when click-conjugated to a fluorescent dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-(((3R,4R,5S,6R)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(pent-4-ynamido)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)propanoic acid
CAS 2245794-65-2
Cantidad 2 mg
Objetivo Glycobiology Probes
Fórmula molecular C14H21NO8
Pureza 95%