Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Imaging Assays for Microscopy & HCS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10024014
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Rojo lejano
Verde
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
10024014 Rojo Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342 cada uno
10338924 Rojo lejano Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342 cada uno
10798585 Verde Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10024014 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10246
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Un kit que contiene suficientes reactivos para realizar 1 x 96 pruebas o 50 cubreobjetos.
Detecte células apoptóticas con kits de ensayo Click-iT TUNEL, que ofrecen una fácil incorporación de colorante Alexa Fluor y se pueden multiplexar con GFP y RFP.
Detecte células apoptóticas de forma sencilla y eficaz en solo dos horas con los ensayos de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 y 647. Diseñados para su uso con microscopía y detección de alto contenido (HCS), estos kits de ensayo TUNEL utilizan una reacción catalizada por cobre para detectar las dUTP modificadas por alquinos que se incorporan en los extremos de ADN terminal del ADN fragmentado. En comparación con los ensayos que utilizan otros nucleótidos modificados, estos kits de detección de apoptosis son rápidos (completos en dos horas) y pueden detectar un mayor porcentaje de células apoptóticas en condiciones idénticas. Los ensayos Click-iT TUNEL también permiten el multiplexing con métodos de detección de biomarcadores intracelulares y de superficie, incluidos los que miden la señal fluorescente de GFP o RFP.
La apoptosis se caracteriza por procesos celulares definidos, incluidos el redondeo celular, la vesiculación y la fragmentación del ADN. El ensayo TUNEL es el método analítico más utilizado para detectar ADN fragmentado en células apoptóticas en muestras de tejido, comenzando con la incorporación de dUTP modificadas en los extremos 3’-OH del ADN fragmentado. Las dUTP a menudo incluyen una molécula de fluoróforo. Debido al tamaño del fluoróforo, las dUTP modificadas pueden mostrar unas tasas de incorporación inferiores a las esperadas, lo que puede afectar a la sensibilidad del ensayo TUNEL. Con bastante frecuencia, los fluoróforos utilizados en kits de ensayo TUNEL disponibles actualmente presentan decoloración fotográfica y problemas de solapación espectral fluorescente, que reducen la sensibilidad y la capacidad de multiplex de estos ensayos.
El ensayo Click-iT Plus TUNEL se ha desarrollado para abordar estos problemas y se basa en una reacción catalizada de cobre (I) (es decir, clic) entre una azida y un alquino. El pequeño tamaño de la azida Alexa Fluor, que tiene un peso molecular de aproximadamente 1 kDa, permite una incorporación más sencilla del colorante Alexa Fluor 488, 594 o 647 en muestras complejas, en comparación con anticuerpos mayores (peso molecular ˜ 100 000 Da). Esto permite una permeabilización o fijación suave y un tiempo de respuesta más rápido del ensayo (aproximadamente dos horas), así como la detección de un porcentaje más alto de células apoptóticas en condiciones idénticas. A causa de sus condiciones de reacción suaves, el ensayo Click-iT Plus TUNEL también permite el multiplexing con colorantes o proteínas fluorescentes.
Los ensayos de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor contienen todos los componentes necesarios para detectar de forma precisa y fiable la apoptosis en células adherentes cultivadas en cubreobjetos o microplacas de 96 pocillos, y también incluyen ADNasa I para generar roturas de cadena para el control positivo.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ensayo de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 594
Cantidad 1 kit
Formato Placa de 96 pocillos
Tipo de producto Ensayo de adquisición de imágenes
Contenido y almacenamiento Almacene a ≤ 20 °C y protéjalo de la luz.
Excitación/emisión 590/617
N.º de reacciones 1 x 96 pruebas o 50 cubreobjetos
Color Rojo
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Click-iT
Método de detección Fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor™, colorantes clásicos