Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL Assay Kits for In Situ Apoptosis Detection
Código de producto. 15471094
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Rojo lejano
Verde
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
15471094 Rojo lejano Alexa Fluor™ 647 1 set
15350244 Verde Alexa Fluor™ 488 1 set
15313038 Rojo Alexa Fluor™ 594 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471094 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00€
    720.65€ / 1 sets
    Ahorro 71.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte apoptosis en muestras de células y tejidos con kits de ensayo Click-iT Plus TUNEL, que ofrecen una fácil incorporación de colorantes y se pueden multiplexar con GFP y RFP.
Detecte más células apoptóticas en tejidos y muestras de células cultivadas con el ensayo Click-iT Plus TUNEL para la detección de apoptosis in situ, que ofrece opciones de colorante fluorescente Alexa Fluor 488, 594 y 647. Este kit de detección de apoptosis in situ está optimizado para muestras de tejido o células y los colorantes se pueden multiplexar con otros colorantes o proteínas, como GFP y RFP, e incorporar más fácilmente en moléculas complejas debido a su tamaño más pequeño (en comparación con anticuerpos). Este kit de ensayo TUNEL también es muy flexible y se puede utilizar para probar de una a 50 muestras en un solo experimento.
Los ensayos Click-iT Plus TUNEL Alexa Fluor 488, 594 y 647 para la detección de apoptosis in situ pueden detectar células apoptóticas en muestras de tejidos y células cultivadas mediante la incorporación de una pequeña fracción de etiquetado altamente específica y un colorante fluorescente brillante. Tras la incorporación de la fracción de etiquetado en los fragmentos de ADN, la detección se logra mediante una reacción de «clic» catalizada utilizando condiciones lo suficientemente leves como para preservar la señal fluorescente emitida de la GFP (proteína verde fluorescente) o RFP (proteína roja fluorescente).
Otras ventajas del ensayo Click-iT Plus TUNEL para detección de apoptosis in situ incluyen:
• Optimizado para la detección de células apoptóticas en muestras de tejido o células.
• El multiplexing permite trabajar de manera óptima con colorantes fluorescentes o proteínas como la GFP y RFP.
• Ensayo TUNEL mejorado: mejor incorporación de etiquetas debido a una pequeña fracción reactiva.
• Señal apoptótica brillante: usa coloraciones Alexa Fluor, las cuales provocan una señal fluorescente estable y sin decoloración fotográfica.
• Flexibilidad: el ensayo se puede configurar para probar de una a 50 muestras a la vez.
La fragmentación del ADN celular es un sello distintivo de la apoptosis. El ensayo TUNEL es el método más utilizado para detectar ADN fragmentado en células apoptóticas o muestras de tejido. El ensayo TUNEL comienza con la incorporación de dUTP (2'-desoxiuridina 5'-trifosfato) modificado en el extremo 3'-OH del ADN fragmentado. La modificación de dUTP suele ser la adición de un fluoróforo. Debido al tamaño del fluoróforo, la dUTP modificada puede mostrar unas tasas de incorporación inferiores a las esperadas, lo que puede afectar a la sensibilidad del ensayo TUNEL. Además, muchos de los fluoróforos utilizados en kits de ensayo TUNEL disponibles actualmente sufren de decoloración fotográfica y problemas de solapación espectral fluorescente, que reducen la sensibilidad y la capacidad de multiplex del ensayo.
El ensayo Click-iT Plus TUNEL ha sido desarrollado para dar respuesta a estas cuestiones. El ensayo utiliza dUTP modificada con un grupo alquino (un pequeño grupo funcional bioortogonal) que permite que el nucleótido se incorpore con más facilidad. Tras su incorporación, una reacción de clic muy específica entre el grupo alquino y un colorante fluorescente de azida picolil Alexa Fluor y la detección posterior de ese colorante, se obtiene como resultado un ensayo sensible y específico para la detección de células apoptóticas o muestras de tejido. A causa de sus condiciones de reacción suaves, el ensayo Click-iT Plus TUNEL permite el multiplexing con colorantes o proteínas fluorescentes.
El ensayo Click-iT Plus TUNEL ha sido validado con varios tipos de tejidos fijados en formol incluidos en parafina. En todos los casos se conservó su capacidad de multiplexar con colorantes y proteínas fluorescentes. Además, se conservó la habilidad para la tinción de actina mediante faloidina etiquetada fluorescente.
El ensayo Click-iT Plus TUNEL contiene todos los reactivos necesarios para detectar células apoptóticas desde cualquier muestra de tejido o células. Los reactivos suministrados en este kit se pueden usar para probar 50 muestras y se pueden configurar para probar de una a 50 muestras a la vez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ensayo Click-iT Plus TUNEL para detección de apoptosis in situ, colorante Alexa Fluor™ 647
Cantidad 1 kit
Formato Cubreobjetos
Tipo de producto Ensayo TUNEL
Contenido y almacenamiento Almacenar a ≤20°C y proteger el producto de la luz.
Excitación/emisión 650/665
N.º de reacciones 50 cubreobjetos
Color Rojo lejano
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Click-iT
Método de detección Fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor™