Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
Descripción
Los kits de herramientas de azida picolil Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ contienen todo lo que necesita para realizar reacciones clic catalizadas por cobre con compuestos sensibles al cobre, al tiempo que conservan todos los beneficios de la reacción clic estándar de azida/alquino. Las azidas picolil reaccionan eficientemente con el cobre quelado, por lo que el cobre libre en la reacción clic puede minimizarse, protegiendo contra reacciones de cobre no deseadas con proteínas (por ejemplo, GFP, RPE), ácidos nucleicos (por ejemplo, ARN, oligos), e incluso moléculas pequeñas (por ejemplo, faloidina).
Flexible: optimice su propia reacción Click-iT™ para la detección o etiquetado de cualquier biomolécula que contenga alquinos in vitro o en células y muestras de tejido
Brillante y sensible: los colorantes fluorescentes superiores Alexa Flour™ combinados con la eficacia de la azida picolil
Práctico: contiene todos los tampones y reactivos necesarios para crear la reacción clic óptima
Cada kit de herramientas de azida picolil Click-iT™ Plus incluye 100 μg de colorante azida picolil Alexa Fluor™ y todos los reactivos necesarios para crear un cóctel de reacción con la concentración óptima de cobre y quelato para cualquier aplicación de clic de etiquetado o detección basada en química. Las pautas para diseñar y optimizar la reacción clic de azida picolil/alquino de su elección se proporcionan en el manual del producto. Además, las azidas de picolil Click-iT™ Plus ofrecen una mayor sensibilidad y tiempos de reacción más rápidos en comparación con las azidas estándar con condiciones de reacción idénticas.
Cada kit de herramientas de azida picolil Click-iT™ Plus incluye 100 μg de colorante azida picolil Alexa Fluor™ y todos los reactivos necesarios para crear un cóctel de reacción con la concentración óptima de cobre y quelato para cualquier aplicación de clic de etiquetado o detección basada en química. Las pautas para diseñar y optimizar la reacción clic de azida picolil/alquino de su elección se proporcionan en el manual del producto. Además, las azidas de picolil Click-iT™ Plus ofrecen una mayor sensibilidad y tiempos de reacción más rápidos en comparación con las azidas estándar con condiciones de reacción idénticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de herramientas de azida de picolilo Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647, 5 mg, sólido, emisión a 650 nm, excitación a 670 nm, vida útil de 1 año, requisitos de almacenamiento de 2 a 8 °C, características ecológicas menos peligrosas, utili |
| Para utilizar con (aplicación) | Química de etiquetado, análisis celular, química de clic, análisis de glicoproteínas con química de clic, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química de clic, proliferación celular con química de clic, detección y captura de ARN na |
| Tipo de producto | Kit de herramientas de azida de picolil Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Excitación/emisión | 650/670 |
| Línea de productos | Click-iT |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 647 |
| Formato | Sólido |