Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 488 Picolyl Azide Toolkit
Código de producto. 15403493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15403493 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15403493 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor C10641
Kit de herramientas de azida picolil Click-iT Plus Alexa Fluor 488
Click-iT Plus Alexa Fluor picolyl azide toolkits contain everything you need to perform copper-catalyzed click reactions with compounds that are sensitive to copper, while retaining all of the benefits of the standard azide/alkyne click reaction. Picolyl azides react efficiently with chelated copper, so free copper in the click reaction can be minimized, protecting against undesired copper side reactions with proteins (e.g., GFP, RPE), nucleic acids (e.g., RNA, oligos), and even small molecules (e.g., phalloidin).
Los kits de herramientas de azida picolil Alexa Fluor™ Click-iT™ Plus contienen todo lo que necesita para llevar a cabo reacciones clic catalizadas por cobre con compuestos sensibles al cobre, al tiempo que se conservan todos los beneficios de la reacción clic estándar de azida/alquino. Las azidas picolil reaccionan de forma eficaz con el cobre quelado, lo que permite minimizar el cobre libre en la reacción clic y crea una protección frente a las reacciones de cobre no deseadas con proteínas (por ejemplo, GFP, RPE), ácidos nucleicos (por ejemplo, ARN, oligos) e incluso moléculas pequeñas (por ejemplo, faloidina).
  • Flexible: optimice su propia reacción ClickµiT™ para la detección o el etiquetado de cualquier biomolécula que contenga alquinos in vitro o en células y muestras de tejido
  • Brillante y sensible: los colorantes fluorescentes superiores Alexa Fluor™ combinados con la eficacia de la azida picolil
  • Práctico: contiene todos los tampones y reactivos necesarios para crear la reacción clic óptima
    Cada kit de herramientas de azida picolil Click-iT™ Plus incluye 100 μg de colorante Alexa Fluor™ de azida picolil y todos los reactivos necesarios para crear un cóctel de reacción con la concentración óptima de cobre y quelato para cualquier aplicación clic de etiquetado o detección basada en química. Las pautas para diseñar y optimizar la reacción clic del azida picolil/alquino que desee se proporcionan en el manual del producto. Además, la azida picolil Click-iT™ Plus ofrece una mayor sensibilidad y tiempos de reacción más rápidos en comparación con las azidas estándar en condiciones de reacción idénticas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Kit de herramientas de azida picolil 488
    Cantidad 1 kit
    Contenido y almacenamiento
    • 1 x 100 μg de azida de colorante-picolilo Alexa Fluor™
    • 1 x 4 ml de tampón de reacción Click-iT™
    • 1 x 1,5 ml de sulfato de cobre (II)
    • 1 x 500 μl de protector de cobre
    • 1 aditivo de tampón Click-iT™
    Cada k
    Línea de productos Click-iT
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor 488
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor