Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13542550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cubreobjetos o dos placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
13542550 25 cubreobjetos o dos placas de 96 pocillos cada uno
1 options
Código de producto. 13542550 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor C10429
Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594
El kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 proporciona un método rápido, sensible, no tóxico y no radiactivo para la detección de la síntesis de proteínas nacientes utilizando microscopía de fluorescencia, formación de imágenes de alto contenido o citometría de flujo. El kit incluye L-homopropargilglicina (HPG), un aminoácido análogo de la metionina que contiene una moiedad de alquinos, y azida de Alexa Fluor™ 594. Con la HPG se alimenta a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La adición de la azida de Alexa Fluor™ 594 genera una ligadura quimioselectiva o reacción de clic entre la azida fluorescente verde y el alquino, lo que permite que las proteínas modificadas se detecten mediante un análisis basado en imágenes.
  • Alternativa no radioactiva: a la tradicional 35 S-metionina
  • Visualizar los valores dinámicos de proteínas en bloque: el etiquetado fluorescente de proteínas permite determinar su localización, incluyendo la agregación
  • Especificidad: reacción específica y selectiva entre etiquetas de detección y de etiqueta
  • Estabilidad: el producto contiene un enlace covalente irreversible
  • Multiplex activado: se usa en conjunto con Click™-iT AHA (aminoácido azida y colorante alquino) para detectar diferencias espaciales y temporales
  • Aplicabilidad a muestras biológicas: detección sencilla; alta sensibilidad y bajo fondo, independientemente de la complejidad
    El Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 se ha probado con éxito en células HeLa, A549 y U-2 OS con una variedad de reactivos que inhiben la síntesis de proteínas, incluyendo cicloheximida y anisomicina. La aplicabilidad de estas sondas para supervisar la degradación de las proteínas también se ha demostrado mediante inhibidores del proteasoma (MG132 y Bortezomib) y bloqueadores de la autofagia (cloroquina) en células HeLa.
    Además, debido a las diferencias en la química de Click-iT™ entre el Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 y Click-iT™ AHA con el kit Alexa Fluor™ 488 HCS, estos reactivos pueden usarse en conjunto para la determinación espacial o temporal de las diferencias en la síntesis de proteínas nacientes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Kit de ensayo de síntesis de proteínas
    Cantidad 25 cubreobjetos o dos placas de 96 pocillos
    Contenido y almacenamiento
    • Almacenar entre 2 °C y 6 °C
    • NO CONGELAR
    • Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo.
    Método de detección Fluorescencia
    Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, generador de imágenes fluorescente
    Línea de productos Click-iT
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor 594
    Formato Líquido
    Color Rojo-naranja
    Labeling Target Proteínas
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor