Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 proporciona un método rápido, sensible, no tóxico y no radiactivo para la detección de la síntesis de proteínas nacientes utilizando microscopía de fluorescencia, imágenes de alto contenido o citometría de flujo. El kit incluye L-homopropargilglicina (HPG), un aminoácido análogo de la metionina que contiene una moiedad de alquinos y azida de Alexa Fluor™ 488. Con la HPG se alimenta a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La adición de la azida de Alexa Fluor™ 488 genera una ligadura quimioselectiva o reacción de «clic» entre la azida fluorescente verde y el alquino, lo que permite que las proteínas modificadas se detecten mediante un análisis basado en imágenes.
Alternativa no radioactiva: alternativa a la tradicional 35 S-metionina
Visualizar los valores dinámicos de proteínas en bloque: el etiquetado fluorescente de proteínas permite determinar su localización, incluyendo la agregación
Especificidad: reacción específica y selectiva entre etiquetas de detección y clasificación
Estabilidad: el producto contiene un enlace covalente irreversible
Multiplex activado: se usa en conjunto con Click™-iT AHA (aminoácido azida y colorante alquino) para detectar diferencias espaciales y temporales
Aplicabilidad a muestras biológicas: detección sencilla; alta sensibilidad y bajo fondo, independientemente de la complejidad
El kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 se ha probado con éxito en células HeLa, A549 y U-2 OS con una variedad de reactivos que inhiben la síntesis de proteínas, incluyendo cicloheximida y anisomicina. La aplicabilidad de estas sondas para controlar la degradación de las proteínas también se ha demostrado mediante inhibidores del proteasoma (MG132 y Bortezomib) y bloqueadores de la autofagia (cloroquina) en células HeLa.
Además, debido a las diferencias en la química de Click-iT™ entre el kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 y Click™-iT AHA con Alexa Fluor™ 594 Alkyne, estos reactivos pueden usarse en conjunto para la determinación espacial o temporal de las diferencias en la síntesis de proteínas nacientes.
El kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 se ha probado con éxito en células HeLa, A549 y U-2 OS con una variedad de reactivos que inhiben la síntesis de proteínas, incluyendo cicloheximida y anisomicina. La aplicabilidad de estas sondas para controlar la degradación de las proteínas también se ha demostrado mediante inhibidores del proteasoma (MG132 y Bortezomib) y bloqueadores de la autofagia (cloroquina) en células HeLa.
Además, debido a las diferencias en la química de Click-iT™ entre el kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 y Click™-iT AHA con Alexa Fluor™ 594 Alkyne, estos reactivos pueden usarse en conjunto para la determinación espacial o temporal de las diferencias en la síntesis de proteínas nacientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de síntesis de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Generador de imágenes de fluorescencia |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de síntesis de proteínas |
| Tipo de colorante | Proteínas (nacientes) |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Alexa Fluor, Click-iT |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |