Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de citometría de flujo Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11300962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
50 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300962 50 ensayos cada uno
11380952 100 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300962 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor C10425
Edge
Kit de ensayo de citometría de flujo Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488
El kit de ensayo de citometría de flujo Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 proporciona un ensayo simplificado y más sólido para analizar la replicación de ADN en las células proliferantes en comparación con los métodos de BrdU tradicionales. El ADN recién sintetizado se analiza mediante el láser de 488 nm del citómetro de flujo.
  • Exacto: resultados superiores en comparación con ensayos BrdU
  • Rápido: resultados en tan solo 90 minutos
  • Económico: más ensayos por kit
    Consulte la guía de selección de todos los ensayos Click-iT™ EdU y Click-iT™ Plus EdU para citometría de flujo.
    Un método avanzado que ofrece resultados superiores a BrdU
    El método más preciso de análisis de proliferación es la medición directa de la síntesis del ADN. Originalmente, este procedimiento se realizaba mediante la incorporación de nucleósidos radiactivos, es decir, timidina 3H. Este método fue reemplazado por la detección basada en anticuerpos del análogo nucleósido bromodesoxiuridina (BrdU). Los kits de ensayo de citrometría de flujo Click-iT™ EdU son una novedosa alternativa al ensayo de BrdU. EdU (5-etinil-2´-desoxiuridina) es un análogo de la timidina que se incorpora al ADN durante la síntesis de ADN activa. La detección se basa en la química de clic: una reacción covalente catalizada con cobre entre una azida y un alqueno. En esta aplicación, el alqueno se encuentra en la fracción de etinil de EdU, mientras que la azida se acopla a los tintes Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 647 o Pacific BlueTM. Se utilizan métodos de citometría de flujo estándar para determinar el porcentaje de células de fase S en la población (Fig. 1).
    Unas condiciones moderadas permiten el uso con tintes de ciclo celular y anticuerpos
    Las ventajas del etiquetado Click-iT™ EdU resultan fácilmente evidentes durante la realización del ensayo (Fig. 2). El pequeño tamaño de la azida del tinte permite la detección eficaz de los EdU incorporados utilizando condiciones moderadas, mientras que la fijación basada en aldehído estándar y la permeabilización de detergente son suficientes para que el reactivo de detección Click-iT™ obtenga acceso al ADN. Esto ocurre de manera diferente en los ensayos de BrdU donde se requiere la desnaturalización del ADN (mediante HCl, calor o digestión con ADNasa) para exponer la BrdU de forma que pueda detectarla un anticuerpo anti-BrdU. El procesamiento de las muestras para el ensayo de BrdU puede provocar una alteración de la señal de la distribución del ciclo celular, además de la destrucción de los sitios de reconocimiento de los antígenos cuando se utilice el método HCl. Por el contrario, el kit de proliferación de células EdU listo para su uso es compatible con tintes de ciclo celular. Este kit de ensayo EdU también se puede multiplexar con anticuerpos contra marcadores de superficie e intracelulares.
    Protocolo rápido y sencillo
    El protocolo Click-iT™ EdU se basa en los pasos de fijación mediante aldehído y permeabilización de detergente para el etiquetado de anticuerpos inmunohistoquímicos, pero EdU es compatible con
    otros agentes de fijación/permeabilización, incluyendo la saponina y el metanol. En tan solo cinco pasos podrá empezar a analizar sus datos de proliferación celular:
  • Tratar las células con EdUM
  • Fijar y permeabilizar las células.
  • Detectar células en fase S con el cóctel de detección Click-iT™ durante 30 min
  • Lavar una vez.
  • Analizar
    Consiga resultados exactos de manera económica
    Al aumentar el número de ensayos por kit, el kit de ensayo de citometría de flujo Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 488 es más barato que los ensayos BrdU tradicionales, por lo que es la opción ideal para experimentos grandes.
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina), azida Alexa Fluor™ 488, dimetilsulfóxido anhidro (DMSO), fijador Click-iT™, tampón de permeabilidad y lavado Click-iT™ a base de saponina, sulfato de cobre (II) y aditivo tampón Click-iT™ EdU.
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • Desecar y proteger de la luz.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Kit de ensayo de citómetros de flujo
    Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
    Emission 488
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos Click-iT
    Cantidad 50 ensayos
    Condiciones de envío Temperatura ambiente