missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLIC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16835394 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16835394 20 μL 20 microlitros
16825394 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16835394 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 159711AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintece of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 3 is a member of the p64 family and is predomitly localized in the nucleus and stimulates chloride ion channel activity. In addition, this protein may participate in cellular growth control, based on its association with ERK7, a member of the MAP kinase family.

Especificaciones

Antígeno CLIC3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CLIC3
N.º de referencia del gen O95833, Q9D7P7
Alias de gen CLIC3
Símbolos de los genes CLIC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CLIC3 Fusion Protein Ag8757
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 296566, 69454, 9022
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.