Learn More
Clevudine, TRC
Código de producto. 30358778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358778 100 mg 100 miligramos
30354729 10 mg 10 miligramos
30349324 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC574150100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163252-36-6
Fórmula molecular C10H13FN2O5
Peso molecular (g/mol) 260.22
Sinónimo 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, L-FMAU, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Nombre IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clevudine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)16)9-6(11)7(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-15H,3H2,1H3,(H,12,16,17)/t5-,6+,7-,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0808