Learn More
Clevudina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17525575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17525575 250 mg 250 miligramos
17515575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17525575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469122500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 163252-36-6
Fórmula molecular C10H13FN2O5
Peso molecular (g/mol) 260.22
Número MDL MFCD00935785
Clave InChI GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
Nombre IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clevudine
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro