Learn More
MedChemExpress Clevudine
Código de producto. 16465888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465888 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16465888 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13859
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Clevudine (L-FMAU), a nucleoside analog of the unnatural L-configuration, has potent anti-HBV activity with long half-life, low toxicity. Clevudine is a non-competitive inhibitor that is not incorporated into the viral DNA but rather binds to the polymerase. Clevudine is active against cowpox virus respiratory infection in mice.
Specifications
Peso molecular 260.22 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99.95%
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 163252-36-6
Sinónimo L-FMAU