Learn More
MedChemExpress Clevudine
Specifications
Specifications
| Peso molecular | 260.22 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99.95% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 163252-36-6 |
| Sinónimo | L-FMAU |