Learn More
Clevidipina, TRC
Código de producto. 30138752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138752 25 mg 25 miligramos
30136564 100 mg 100 miligramos
17912025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57370025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167221-71-8
Fórmula molecular C21H23Cl2NO6
Peso molecular (g/mol) 456.32
Sinónimo 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-[(1-Oxobutoxy)methyl] Ester, Clevelox, Cleviprex, H 324/38, rac-Clevidipine;
Nombre IUPAC 5-O-(butanoiloximetil) 3-O-metil 4-(2,3-diclorofenilo)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCCC(=O)OCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clevidipine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3