Learn More
Cletoquina, TRC
Código de producto. 17990775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990775 1 mg 1 miligramo
17904605 5 mg 5 miligramos
17921695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5735051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4298-15-1
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 307.82
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-, Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]- (7CI,8CI), 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]ethanol, (±)-Desethylhydroxychloroquine, Cletoquine, Desethylhydroxychloroquine
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilamino]etanol
SMILES CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cletoquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1451
Porcentaje de pureza >95%