Learn More
Oxalato de cletoquina, TRC
Código de producto. 30363733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30363733 5 mg
30357361 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5735005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14142-64-4
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3 O . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 397.85
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-, ethanedioate (1:1), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]-, oxalate (1:2) (8CI), Cletoquine Oxalate, Desethylhydroxychloroquine oxalate
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilamino]etanol; Ácido oxálico
SMILES CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cletoquine Oxalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.C2H2O4/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;3-1(4)2(5)6/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1404
Porcentaje de pureza >95%