Learn More
Cletoquina-d4, TRC
Código de producto. 30362968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362968 1 mg 1 miligramo
30362068 2.5 mg 2.50 miligramo
30367613 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5735071MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cletoquine 1,1,2,2-pentyl-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 D4 H18 Cl N3 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]ethanol-d4, (±)-Desethylhydroxychloroquine-d4, Desethylhydroxychloroquine-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)/i2D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCCO
Nombre IUPAC 2-[[4-[(7-cloro-4-quinolil)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-pentil]amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 311.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1702
Porcentaje de pureza >95