Learn More
Oxalato de cletoquina-d4, TRC
Código de producto. 30356145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356145 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30356145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57350210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cletoquine-d4 Oxalate
CAS 1216461-57-2
Fórmula molecular C18H20D4ClN3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentyl]amino]ethanol oxalate, 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl-1,1,2,2-d4]amino]ethanol ethanedioate (1:1), Cletoquine-d4 oxalate, Desethylhydroxychloroquine-d4 oxalate, Desethylhydroxychloroquine-D4 (1,4-diaminopentyl-1,1,2,2-D4) oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.C2H2O4/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;3-1(4)2(5)6/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);(H,3,4)(H,5,6)/i2D2,7D2;
SMILES [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCCO.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentil]amino]etanol;ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 401.88