Learn More
Sulfóxido de Clethodim, TRC
Código de producto. 17990665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990665 25 mg 25 miligramos
17923785 5 mg 5 miligramos
17983185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57327025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111031-14-2
Fórmula molecular C17 H26 Cl N O4 S
Peso molecular (g/mol) 375.91
Sinónimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[(3-chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfinyl)propyl]-3-hydroxy- (9CI), 2-[1-[[(3-Chloro-2-propen-1-yl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfinyl)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, Clethodim sulfoxide
Nombre IUPAC 2-[(E)-N-[(E)-3-cloroprop-2-enoxi]-C-etilcarbonimidoil]-5-(2-etilsulfinilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-one
SMILES CC\C(=N/OC\C=C\Cl)\C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)CC)CC1=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Clethodim Sulfoxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClNO4S/c1-4-14(19-23-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)24(22)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1271
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.