Learn More
Clethodim Sulfona, TRC
Código de producto. 17904915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904915 10 mg 10 miligramos
17960995 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57326010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111031-17-5
Fórmula molecular C17 H26 Cl N O5 S
Peso molecular (g/mol) 391.91
Sinónimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[(3-chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy- (9CI), 2-[1-[[(3-Chloro-2-propen-1-yl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, Clethodim sulfone
Nombre IUPAC 2-[(E)-N-[(E)-3-cloroprop-2-enoxi]-C-etilcarbonimidoil]-5-(2-etilsulfonilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-one
SMILES CC\C(=N/OC\C=C\Cl)\C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clethodim Sulfone
Nombres de analitos o componentes Clethodim Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClNO5S/c1-4-14(19-24-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)25(22,23)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.122