Learn More
Cleomiscosina A, TRC
Código de producto. 30349772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349772 1 mg -
30363583 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5730501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76948-72-6
Fórmula molecular C20H18O8
Peso molecular (g/mol) 386.35
Sinónimo (2R,3R)-rel-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-9H-pyrano[2,3-f]-1,4-benzodioxin-9-one, trans-(±)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-9H-pyrano[2,3-f]-1,4-benzodioxin-9-one, NSC 346197
Nombre IUPAC (2R,3R)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-5-metoxi-2,3-dihidro-9H-pyrano[2',3':3,4]benzo[1,2-b][1,4]dioxina-9-ona
SMILES OC(C(OC)=C1)=CC=C1[C@H]([C@@H](CO)O2)OC3=C2C(OC(C=C4)=O)=C4C=C3OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cleomiscosin A
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O8/c1-24-13-7-10(3-5-12(13)22)17-15(9-21)26-20-18-11(4-6-16(23)27-18)8-14(25-2)19(20)28-17/h3-8,15,17,21-22H,9H2,1-2H3/t15-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1