Learn More
Clenproperol, TRC
Código de producto. 30012823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012823 25 mg 25 miligramos
30004166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38339-11-6
Fórmula molecular C11 H16 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 263.16
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol, Clenproperol, NAB 277
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenilo)-2-(propano-2-ilamino)etanol
SMILES CC(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenproperol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.064
Porcentaje de pureza >95%