Learn More
Clenproperol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clenproperol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.064 |
| Porcentaje de pureza | >95% |