Learn More
Clenproperol-d7, TRC
Código de producto. 30358491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30358491 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57300225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenproperole D7
CAS 1173021-09-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 2H7 H9 Cl2 N2 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]methyl]benzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)etanol
Peso molecular (g/mol) 270.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1079
Porcentaje de pureza >95