Learn More
Clorhidrato de Clenpenenterol, TRC
Código de producto. 30137568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137568 100 mg 100 miligramos
30007517 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC572800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37158-47-7
Fórmula molecular C13 H20 Cl2 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.68
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1), Clenpenterol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenilo)-2-(2-metilbutan-2-ilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenpenterol hydrochloride
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-4-13(2,3)17-7-11(18)8-5-9(14)12(16)10(15)6-8;/h5-6,11,17-18H,4,7,16H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0719
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.