Learn More
Clenhexerol, TRC
Código de producto. 30134272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134272 100 mg 100 miligramos
30005170 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC572600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38339-23-0
Fórmula molecular C14H22Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 305.24
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]benzenemethanol;
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(2-metilpentano-2-ilamino)etanol
SMILES ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C)(C)CCC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenhexerol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22Cl2N2O/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1109