Learn More
Clenciclohexerol, TRC
Código de producto. 30010262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010262 10 mg 10 miligramos
30004651 25 mg 25 miligramos
30007668 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157877-79-7
Fórmula molecular C14 H20 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 319.23
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol, Clencyclohexerol, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-
Nombre IUPAC 4-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]ciclohexan-1-ol
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clencyclohexerol
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0902
Porcentaje de pureza >95%