Learn More
Clorhidrato de clenciclohexerol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30310220 10 mg
1 options
Código de producto. 30310220 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11668575
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clencyclohexerol hydrochloride
CAS 1435934-75-0
Nombres de analitos o componentes Clencyclohexerol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Cl2 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
Nombre IUPAC 4-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 355.69
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0669 g/mol