Learn More
Clenciclohexerol-d10, TRC
Código de producto. 30353645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30353645 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5725021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clencyclohexerol-d10
CAS 1346599-61-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H10D10Cl2N2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl-d10)amino]methyl]benzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D,10D
SMILES OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)C2=CC(Cl)=C(N)C(Cl)=C2)([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]-1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuteriociclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 329.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.153
Porcentaje de pureza >95