Learn More
Clenciclohexerol-d10, TRC
Product Code. 30366683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30366683 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30366683 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC57250210MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Clencyclohexerol-d10
CAS 1346599-61-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H10D10Cl2N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl-d10)amino]methyl]benzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D,10D
SMILES OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)C2=CC(Cl)=C(N)C(Cl)=C2)([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]-1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuteriociclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 329.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.153
Porcentaje de pureza >95