Learn More
Clorhidrato de clenbuterol-hidroximetilo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315791 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315791 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11668567AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol-hydroxymethyl hydrochloride
CAS 37162-89-3
Nombres de analitos o componentes Clenbuterol-hydroxymethyl hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2.ClH/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7;/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]-2-metilpropan-1-ol;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 329.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0512 g/mol