Learn More
Clenbuterol-hidroximetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322671 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322671 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11668565AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol-hydroxymethyl
CAS 38339-18-3
Nombres de analitos o componentes Clenbuterol-hydroxymethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]-2-metilpropan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 293.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0745 g/mol