Learn More
(±)-Clenbuterol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313297 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313297 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11668560AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Clenbuterol
CAS 37148-27-9
Nombres de analitos o componentes (±)-Clenbuterol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (RS)-Clenbuterol, (±)-Clenbuterol, 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, Clenbuterol, Monores, P 5369, Planipart, dl-Clenbuterol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 277.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0796 g/mol