Learn More
Clorhidrato de clemizol, LoGiCal
Código de producto. 30461150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461150 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461150 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1965.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemizole Hydrochloride
CAS 1163-36-6
Nombres de analitos o componentes Clemizole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 Cl N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzimidazole, 1-(p-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidinylmethyl)-1,3-benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-pyrrolidylmethyl benzimidazole hydrochloride, AL 20, Allercur, Clemizole hydrochloride, Histacuran, Klemidox, Reactrol, Clemizole Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Clc1ccc(Cn2c(CN3CCCC3)nc4ccccc24)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]-2-(pirrolidin-1-ilmetil)bencimidazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 362.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1113 g/mol