Learn More
Fumarato de clemastina, LoGiCal
Código de producto. 30460074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460074 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460074 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1444.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine Fumarate
CAS 14976-57-9
Nombres de analitos o componentes Clemastine Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 Cl N O . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clemastine fumarate, (2R)-2-[2-[(R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine (E)-butenedioate, Pyrrolidine, 2-[2-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl-, (2R)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), Clemastine Fumarate, Pyrrolidine, 2-[2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl-, [R-(R*,R*)]-, (E)-2-butenedioate (1:1), Agasten, Aloginan, Alphamin, Anhistan, Bravegyl, Clemastine hydrogen fumarate, Fuluminol, HS 592, Inbestan, Kinotomin, Lacretin, Lecasol, Maikohis, Mallermin F, Marsthine, Masletine, Meclastine fumarate, Mecloprodine, Piloral, Reconin, Tavegil, Tavegyl, Tavist, Telgin, Telgin G, Trabest, Xolamin, Pyrrolidine, 2-[2-[(p-chloro-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methyl-, (+)-, fumarate (1:1) (8CI), (+)-2-[2-[(p-Chloro-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-clorofenil)-1-feniletoxi]etil]-1-metilpirrolidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 459.96
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1813 g/mol