Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fumarato de clemastina
Código de producto. 16574314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
16574314 250 mg 250 miligramos
16564314 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16574314
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465422500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14976-57-9
Fórmula molecular C25H30ClNO5
Peso molecular (g/mol) 459.97
Clave InChI PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Nombre IUPAC ácido (2E)-but-2-enedioico; (2R)-2-{2-[(1R)-1-(4-clorofenil)-1-feniletoxia]etil}-1-metilpirrolidina
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine fumarate
Punto de fusión 158.0°C to 162.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.97