Learn More
Thermo Scientific™ Medio CLED (con indicador de Andrade)
Código de producto. 12902578
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Medio CLED (con indicador de Andrade)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
12902578 Medio CLED (con indicador de Andrade) paquete de 10
1 options
Código de producto. 12902578 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0121A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95€
    15.11€ / paquete de 10
    Ahorro 1.84€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Aísle y diferencie patógenos urinarios, además de hacer un recuento de estos, con una diferenciación de las colonias óptima y un diagnóstico claro a través de este medio.
Aísle, enumere y diferencie patógenos urinarios con una buena diferenciación de las colonias y un diagnóstico claro a través del medio CLED (con indicador de Andrade) Thermo Scientific™ Oxoid™. Se trata de una modificación del medio de CLED, tal y como lo describen Mackey y Sandys1. La adición del indicador de Andrade junto con el azul de bromotimol en el medio mejora el aspecto de las colonias y ayuda a identificar microorganismos. La falta de electrolitos del medio de CLED evita la acumulación de especies de Proteus y, por tanto, supone una mejora mayor de la diferenciación de las colonias.
Use el medio CLED (con indicador de Andrade) con el fin de permitir la proliferación de los principales patógenos urinarios para diagnosticar la bacteriología urinaria.
  • Proporciona una fácil diferenciación de colonias, ya que los patógenos Escherichia coli aparecen como colonias opacas amarillas, los patógenos Proteus forman colonias azules translúcidas y los patógenos Salmonella aparecen como colonias verdes planas, mientras que los Staphylococcus forman colonias de color amarillo intenso.
  • Evita la acumulación de especies de Proteus gracias a la falta de electrolitos del medio CLED.
  • Mejora el aspecto de las colonias y ayuda a la identificación con la presencia del indicador de Andrade.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/verde
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Medio CLED (con indicador de Andrade)
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con papel de aluminio
Cantidad 10/paq.