Learn More
Thermo Scientific™ Agar CLED/agar de MacConkey n.° 3
Código de producto. 10097172
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar CLED/agar de MacConkey n.° 3
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10097172 Agar CLED/agar de MacConkey n.° 3 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10097172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5217E
Identifique patógenos urinarios de forma clara y precisa con las biplacas de agar CLED y agar de MacConkey n.° 3 selectivos Thermo Scientific™.
Identifique patógenos de las vías urinarias de forma clara y precisa mediante las biplacas con la combinación de agar CLED/agar de MacConkey n.° 3 Thermo Scientific™. El agar CLED (cisteína y lactosa con deficiencia de electrolitos) es un agar de diagnóstico no inhibitorio muy útil para lograr una diferenciación de colonias óptima y un diagnóstico claro. Detecte la presencia de Enterobacteriaceae con el agar selectivo de MacConkey n.° 3 a la vez que inhibe los microorganismos grampositivos.
Las biplacas con la combinación de agar CLED y agar de MacConkey n.º 3 facilitan la identificación específica de los patógenos asociados a las infecciones de las vías urinarias.
  • Aislar, cuente e identifique presuntamente microorganismos asociados a las infecciones de las vías urinarias frecuentes
  • Identifique el grado de contaminación de las muestras
  • Mejore la diferenciación entre coliformes y fermentadores de lactosa y no fermentadores de lactosa
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
El agar CLED no selectivo permite el crecimiento de patógenos de las vías urinarias frecuentes y una diferenciación de las colonias óptima además de un diagnóstico claro. La deficiencia de electrolitos impide la acumulación de especies de Proteus. La presencia de contaminantes importantes, como los difteroides, lactobacilos y micrococos, se observa claramente, lo que indica el grado de contaminación.
El agar de MacConkey n.º 3 es un medio altamente selectivo adecuado para la detección y el aislamiento de Enterobacteriaceae en el caso de infecciones de las vías urinarias. Debido a la inclusión de una fracción preparada especialmente de sales biliares, además de violeta de cristal, el medio permite la diferenciación mejorada entre coliformes y microorganismos no fermentadores de la lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben por completo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.
Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar CLED/agar de MacConkey n.° 3
Formato Biplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.