missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLEC4F Monoclonal Antibody (10-A6-1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17159305 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17159305 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17159305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA536101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC4F Monoclonal Antibody for Flow, Western Blot

Receptor with an affinity for galactose and fucose. Could be involved in endocytosis. Target protein's carbohydrate binding receptor with an affinity for fucose and galactose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC4F
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 10-A6-1
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Clec4f
N.º de referencia del gen Q8N1N0
Alias de gen Clec4f; Clecsf13; C-type (calcium dependent, carbohydrate recognition domain) lectin, superfamily member 13; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 13; C-type lectin 13; C-type lectin domain family 4 member F; C-type lectin domain family 4, member f; C-type lectin superfamily member 13; D18063; KCLR; KCR; KUCR_MOUSE; Kupffer cell c-type lectin receptor; kupffer cell receptor
Símbolos de los genes Clec4f
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein within Human CLEC4F aa 93-426.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165530
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.