Learn More
Malato de cleboprida, Mikromol™
Código de producto. 30049844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049844 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049844 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3600.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Malato de cleboprida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Nombres de analitos o componentes Clebopride malate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 O2 . C4 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clebopride malate, 4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide acid (RS)-2-hydroxybutanedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3O2.C4H6O5/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(Cc3ccccc3)CC2.OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1-bencilpiperidin-4-il)-5-cloro-2-metoxibenzamida; ácido 2-hidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 507.96
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.1772 g/mol