Learn More
Clebopride malate, MedChemExpress
Código de producto. 16464617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464617 50 mg 50 miligramos
16418796 100 mg 100 miligramos
16411128 5 mg 5 miligramos
16408718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1613A
MedChemExpress Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClN3O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (118.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (16.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC(O)=O.O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OC
Peso molecular (g/mol) 507.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.96
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism