Learn More
Honeywell™ Unidad de filtración de aire comprimido Clear Flow3, modelo soporte portátil
Código de producto. 15816435
Cambiar vista
Click to view available options
Aplicaciones:
Aire respirable /aire para herramientas neumáticas
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Aplicaciones Tamaño de la unidad
15816435 Aire respirable /aire para herramientas neumáticas 1 par
1 options
Código de producto. 15816435 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1763904
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Proporciona aire transpirable de alta calidad a una amplia gama de dispositivos respiratorios.
  • Modelo para suelo con soporte portátil de 2 tomas CEJN
  • Suministra aire respirable para hasta 4 trabajadores que estén utilizando respiradores con suministro o para 2 operadores y herramientas auxiliares accionadas por aire
  • Utiliza un filtro coalescente y un filtro de absorción de carbono para eliminar el aceite vapor y el olor
  • Alta capacidad de filtración gracias al sistema de alto flujo, al eficaz filtro coalescente y alta capacidad de absorción del filtro de carbono
  • Fácil de usar y de mantener gracias al nuevo diseño, que es una única pieza compacta
  • Proporciona seguridad al trabajador gracias a un indicador de presión diferencial precisa y fiable
  • Filtro
    filtro coalescente: 1000 horas con una filtración de 99,97 % a 0,01 micrones - filtro de carbón: 1000 horas (o cuando se detectan olores dentro del dispositivo respiratorio) los filtros cumplen con la ISO 8573 -1 de aire comprimido - parte 1: Contaminantes y clases de pureza (que especifica la clase de calidad del aire comprimido según la presencia de partículas, agua o aceite, independientemente del modo de generación del aire comprimido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Aire respirable /aire para herramientas neumáticas
Caudal 1600/ l/min
Para utilizar con (equipo) Respiradores/herramientas neumáticas
Material Filtros de cuerpo de aluminio, reguladores de plástico y latón, recipientes de policarbonato, sellos de nitrilo, cubierta de ABS
Presión 8 bar