Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio transparente para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de 1,5 mm (0,06 pulgadas)Septos
Código de producto. 17162156
Cambiar vista
Click to view available options
Nivel:
Sin procesar
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Nivel Tamaño de la unidad
17162156 Sin procesar paquete de 72
1 options
Código de producto. 17162156 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor T1360040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    197.01€ / paquete de 72
    Ahorro 17.99€
    8% Descuento
En stock
Estos viales de vidrio transparentes para VOA, optimizados para su automatización, incluyen un septo más fino, que es más fácil de perforar, que está permanentemente unido a la tapa para evitar que se desmarque durante el análisis.
Optimizados para la automatización, los viales transparentes para VOA Thermo Scientific™ con tapón Septa cuentan con un septo más fino, que es más fácil de perforar, que está permanentemente unido a la tapa para evitar que se desmarque de la superficie de sellado en las punciones durante el análisis.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
  • La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
  • Disponibles en el tamaño estándar de 40 ml
  • Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco unida con un septo fino de 1,52 mm (0,06 pulg) de silicona con revestimiento de PTFE
  • Septo unido permanentemente al tapón para un sellado seguro
  • Optimizado para su uso con automatización
  • Tapones acoplados a viales
Incluye:
Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio.Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial I-Chem transparente de 40 ml con septo de 3,175 mm (0,060 pulg) unido sin procesar
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 mL
Septo PTFE-lined Silicone
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel Sin procesar
N.º por caja 72
Tapones de repuesto 297-2400UB
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 mL
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón con septum unido
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Para utilizar con (equipo) Análisis de orgánicos volátiles
Certificaciones/conformidad Ninguno
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial