Learn More
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16194627 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16194627 950 ml paquete de 24
16144457 30 ml paquete de 72
16104637 60 ml paquete de 48
16114637 120 ml paquete de 36
16124637 240 ml paquete de 36
16184627 480 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16194627
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes y. permite la extracción completa del contenido
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • Los tarros de poliestireno transparente rígidos ofrecen una claridad similar a la del vidrio con una superficie lisa antideslizante
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 117 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 113 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 101 mm
Material Poliestireno
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 120-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 120-400 mm
Diámetro (métrico) 116 mm
Tipo de tapón Tapón