Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio de pared recta transparentes sin tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16184647 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16184647 30 ml paquete de 384
16174557 60 ml paquete de 144
16184557 120 ml paquete de 24
16184487 240 ml paquete de 12
16124627 480 ml paquete de 12
16194647 60 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16184647
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 1 hasta 32 oz.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material De cristal
Cantidad 384
Acabado del cuello 43-400
Claridad Eliminar
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 43 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 43 mm