Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16194437 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
240 ml
480 ml
480 ml
960 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
12
24
48
144
384
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
paquete de 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
16194437 120 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16194507 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16104657 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 384 paquete de 384
16154517 30 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16174437 60 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16184427 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16134457 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 144 paquete de 144
16194427 125 mL Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16104447 240 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16104437 240 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16164437 480 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16164427 480 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16174427 960 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16184437 960 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 16194437
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fisherbrand™ Los tarros de vidrio transparente de lados rectos con tapas blancas de polipropileno están hechos de vidrio transparente USP tipo III de soda-cal con un diseño de boca ancha para facilitar la adición y eliminar completamente el contenido. Ideales para muestreo de suelo y aplicaciones ambientales.
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • La construcción transparente USP de vidrio sodiado-cal Tipo III permite una fácil visualización del contenido
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Diseño de boca ancha para la adición y eliminación eficiente de muestras sólidas grandes
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 1 hasta 32 oz
  • Elección de combinaciones de revestimiento de cierre: espuma de PE/PTFE o pulpa/vinilo
  • Incluían tapas blancas de polipropileno
  • Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Specifications
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 72 mm
Material De cristal
Cantidad 24
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 69 mm
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58 a 400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad USP El diseño de boca ancha de vidrio de cal tipo III es ideal para muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa del contenido
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos