Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16194427 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
240 ml
480 ml
480 ml
960 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
12
24
48
144
384
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
paquete de 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad unitSize
16194427 125 mL Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16194507 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16104657 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 384 paquete de 384
16154517 30 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16174437 60 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16184427 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16134457 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 144 paquete de 144
16194437 120 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16104447 240 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16104437 240 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16164437 480 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16164427 480 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16174427 960 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16184437 960 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16194427
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido Disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 28,41 ml a 909,21 ml (1 a 32 oz).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 72 mm
Material De cristal
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Claridad Eliminar
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón