Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido Disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 28,41 ml a 909,21 ml (1 a 32 oz).
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales |
| Incluye | Tapón |
| Altura con tapón (métrico) | 52 mm |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24 |
| Show More |