Learn More
Azpack™ Frascos de vidrio transparente con hombros en pendiente con tapón de rosca de sin almohadilla de polipropileno blanco
Descripción
- White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
- Includes unlined white polypropylene screw cap
- White cap is ideal for marking bottle contents
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Color | Blanco |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paq. |
| Anchura (métrico) | 59 mm |
| Color del tapón | Blanco |
| Boca | Estrecho, de rosca |
| Altura (métrico) | 159.8 mm |
| Revestimiento del tapón | Unlined |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |