Learn More
Azpack™ Frascos de vidrio transparente con hombros en pendiente con tapón de rosca de urea negra
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco con laterales planos y hombros inclinados
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Anchura (métrico) | 91mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecho, de rosca |
| Altura (métrico) | 203,4 mm |
| Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
| Mostrar más |